Få mere at vide
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452182 250 mg 250mg
15442182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456812500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 93643-24-4
Molekylær formel C7H14N2
Molekylvægt (g/mol) 126.20
MDL nummer MFCD03787926
InChI nøgle FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonym s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
PubChem CID 781249
IUPAC navn (8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
SMIL C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Flammepunkt 89°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3)
Specifik rotation + 5.88
Formel vægt 126.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.