Få mere at vide
(S)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| CAS | 439858-21-6 |
| Molekylær formel | C17H19ClN2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (+)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (S)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)[C@@H](N2CCNCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-[(S)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.8 |
| Formel vægt | 286.1237 |