Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isocyanate, tech. 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420877
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15420877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20227.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-72-6
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.536
Molekylær formel C9H8ClNO
MDL nummer MFCD05664072
FN nummer UN2206
Synonym s---1-4-chlorophenyl ethyl isocyanate, 1-chloro-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene
InChI nøgle MDGZWQDRYKKTOB-ZETCQYMHSA-N
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N=C=O
IUPAC navn 1-chloro-4-[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 181.619
PubChem CID 7018261
Formel vægt 181.62
Procent renhed 90%
Grad Teknisk