missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, TRC

Artikelnummer. 30481039
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481039 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26219525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine
CAS 889443-69-0
Molekylær formel C11 H17 N O
Mængde 25 mg
Synonym Benzenemethanamine, 3-methoxy-N,N,α-trimethyl-, (αS)-, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. F (EP), (αS)-3-Methoxy-N,N,α-trimethylbenzenemethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, [(1S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl]dimethylamine, (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)10-6-5-7-11(8-10)13-4/h5-9H,1-4H3/t9-/m0/s1
SMIL COc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC navn (1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 179.259
Formel vægt 179.131
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.