missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| CAS | 287477-53-6 |
| Molekylær formel | C9H9ClO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Bupropion (S)-Hydroxy Propanone Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CC(O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (2S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxypropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vægt | 184.0291 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?