Få mere at vide
(S)-(-)-1,2-diaminopropandihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447248
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447248 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15447248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60753.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19777-66-3 | C3H12Cl2N2 | 147,043 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
CAS 19777-66-3
Smeltepunkt 227 °C til 229 °C
Molekylær formel C3H12Cl2N2
Lineær formel CH3CH(NH2)CH2NH2·2HCl
MDL nummer MFCD00050706
Mængde 1 g
Beilstein 5740936
Synonym s---1,2-diaminopropane dihydrochloride, s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane dihydrochloride, s---propylenediamine dihydrochloride, s-1,2-propanediamine dihydrochloride, 2s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane 2hcl, s-propylenediamine dihydrochloride, 1,2-propanediamine, dihydrochloride, s, pubchem15232
InChI nøgle AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Optisk rotation −4,0° (c=20 i vand)
SMIL CC(CN)N.Cl.Cl
IUPAC navn (2S)-propan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 147.043
PubChem CID 12217445
Formel vægt 147.05
Procent renhed 99%