Få mere at vide
(S)-1-(2-chlorphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et mellemprodukt i organiske synteser og bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetempera
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol |
| CAS | 131864-71-6 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C8H9ClO |
| MDL nummer | MFCD06659506 |
| Synonym | s-1-2-chlorophenyl ethanol, 1s-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, 1s-1-2-chlorophenyl ethanol, s-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, pubchem5670, s-1-2-chloro-phenyl-ethanol, 5-1-2-chloro-phenyl-ethanol, s-2-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-chloro-a-methyl-, as |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| InChI nøgle | DDUBOVLGCYUYFX-LURJTMIESA-N |
| SMIL | CC(C1=CC=CC=C1Cl)O |
| IUPAC navn | (1S)-1-(2-chlorphenyl)ethanol |
| Vis mere |