Få mere at vide
(S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClN2O2/c8-4-6(11)10-3-1-2-5(10)7(9)12/h5H,1-4H2,(H2,9,12)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 190.0509 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |