missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30427980
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427980 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427980 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0487901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-alpha-Chloroacetyl-L-proline
CAS 23500-10-9
Molekylær formel C7 H10 Cl N O3
Mængde 1 g
Synonym 1-(2-Chloroacetyl)-L-proline (ACI), L-Proline','1-(chloroacetyl)- (9CI), Proline','1-(chloroacetyl)-','L- (8CI), (2S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-(2-ChloroacetyL)proline, N-α-Chloroa
InChI formel InChI=1S/C7H10ClNO3/c8-4-6(10)9-3-1-2-5(9)7(11)12/h5H,1-4H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CCl
IUPAC navn (2S)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 191.612
Formel vægt 191.035
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.