Få mere at vide
(S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103641 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10103641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334730010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
CAS 18881-17-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 114,0 °C til 116,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H13NO
MDL nummer MFCD01631316
Mængde 1 g
Specifik rotation -94° til 100° (20 °C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylmethanol, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, chembl61489, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl-methanol, s---1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, s-3-hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3-isoquinolinemethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-, s, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
InChI nøgle ZSKDXMLMMQFHGW-JTQLQIEISA-N
SMIL C1C(NCC2=CC=CC=C21)CO
IUPAC navn [(3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 163.22
PubChem CID 776757
Formel vægt 163.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.