Få mere at vide
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30415794
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30415794 25 g
1 options
Artikelnummer. 30415794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29375525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 74163-81-8
Molekylær formel C10 H11 N O2
Mængde 25 g
Synonym (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(S)-, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-2-ium-3-carboxylate, (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, L-Porretine
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
IUPAC navn (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079