Få mere at vide
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11333526
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11333526
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14422.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 74163-81-8 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74163-81-8
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.20
MDL nummer MFCD00144533
InChI nøgle BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Synonym l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-tic-oh, l-porretine, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, unii-737g46u1np, s---1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2733226
IUPAC navn (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4842199
Optisk rotation −163° (c=2 in 1N NaOH)
Formel vægt 177.2
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid