Få mere at vide
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11323526
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323526 1 g 1g
11333526 5 g 5g
11343526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14422.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 74163-81-8 | C10H11NO2 | 177,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74163-81-8
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.20
MDL nummer MFCD00144533
InChI nøgle BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Synonym l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-tic-oh, l-porretine, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, unii-737g46u1np, s---1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2733226
IUPAC navn (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 4842199
Optisk rotation −163° (c=2 in 1N NaOH)
Formel vægt 177.2
Procent renhed 97%