Få mere at vide
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, ChiPros™ 99+%, ee 99%
Artikelnummer. 11343916
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343916 1 g 1g
11353916 5 g 5g
11363916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17022.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 23357-52-0 | C10H13N | 147,221 g/mol
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin anvendes som et chiralt aminderivat, der anvendes i undersøgelser af realtids chiral diskrimination af enantiomerer samt i undersøgelser af kinetisk opløsning af chirale aminer medω -transaminase ved hjælp af en enzym-membranreaktor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin anvendes som et chiralt aminderivat brugt i studier af realtids chiral diskrimination af enantiomerer samt i studier af kinetisk opløsning af chirale aminer med ω-transaminase ved hjælp af en enzym-membranreaktor.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23357-52-0
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.221
MDL nummer MFCD00671630
InChI nøgle JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
PubChem CID 7058074
IUPAC navn (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMIL C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Tæthed 1.035
Kogepunkt 118°C to 120°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.5645
Mængde 1 g
Beilstein 2360279
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 147.22
Procent renhed ≥99%