Få mere at vide
(S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid |
| CAS | 85977-52-2 |
| Molekylær formel | C11H12O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.21 |
| Formel vægt | 176.0837 |