Få mere at vide
(S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyre, TRC
Artikelnummer. 30410407
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30410407 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30410407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT294115250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Molekylær formel C11H12O2
Mængde 250 mg
Synonym (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
IUPAC navn (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Formel vægt 176.0837