Få mere at vide
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftosyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid |
| Smeltepunkt | 55 °C til 57 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Optisk rotation | −12° (c=1 i ethanol) |
| Formel vægt | 176.22 |
| Procent renhed | 98% |