Få mere at vide
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenemethanol |
| CAS | 151831-52-6 |
| Molekylær formel | C11H14O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10,12H,3,5-6,8H2/t10-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | [(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vægt | 162.1045 |