Få mere at vide
S-((1-(2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)cyclopropyl)methyl) Ethanethioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-((1-(2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)cyclopropyl)methyl) Ethanethioate |
| CAS | 2384396-62-5 |
| Molekylær formel | C11H16O4S |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O4S/c1-7(12)16-6-11(4-5-11)8-9(13)15-10(2,3)14-8/h8H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)O1)C1C2(CC2)CSC(C)=O |
| IUPAC navn | S-((1-(2,2-dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)cyclopropyl)methyl) ethanethioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.31 |
| Formel vægt | 244.08 |