Få mere at vide
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, TRC
Artikelnummer. 30472789
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30472789 25 g
1 options
Artikelnummer. 30472789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN36846025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
CAS 10420-89-0
Molekylær formel C12H13N
Mængde 25 g
Synonym (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Methyl-,1-naphthalenemethanamine, (-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (-)-[(S)-1-(1-Naphthyl)ethyl]amine, (-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (1S)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (S)-(-)-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (S)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-Naphthylethylamine, (S)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Naphthylethylamine, (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, l-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
IUPAC navn (1S)-1-naftalen-1-ylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Formel vægt 171.1048