Få mere at vide
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11344196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344196 1 g 1g
11354196 5 g 5g
11364196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19301.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10420-89-0
Molekylær formel C12H14N
Molekylvægt (g/mol) 172.25
MDL nummer MFCD00064179
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
SMIL C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Kogepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Amine-like
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2208024
Optisk rotation −55° (c=2 in Ethanol)
IUPAC navn (1S)-1-naphthalen-1-ylethanamin
Formel vægt 171.24
Procent renhed ≥99%