Få mere at vide
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, 99%
Artikelnummer. 11433397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433397 5 g 5g
11423397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17176.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172,25 g/mol
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin anvendes i den asymmetriske syntese afα -cyanocarboxylater. Anvendes også til syntese af chirale imadazolin-2-ylidenligander, der anvendes i organometallisk katalyse. Chiral/Asymmetrisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin anvendes i den asymmetriske syntese afα -cyanocarboxylater. Anvendes også til syntese af chirale imadazolin-2-ylidenligander, der anvendes i organometallisk katalyse. Chiral/Asymmetrisk syntese.
Opløselighed Opløselig i chloroform
, ethanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10420-89-0
Molekylær formel C12H14N
Molekylvægt (g/mol) 172.25
MDL nummer MFCD00064179
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
IUPAC navn (1S)-1-naphthalen-1-ylethanamin
SMIL C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Tæthed 1.06
Kogepunkt 152 °C til 153 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.623
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2208024
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethanol.
Formel vægt 171.24
Procent renhed 99%