Få mere at vide
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, 99%
Artikelnummer. 11423397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423397 1 g 1g
11433397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17176.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172,25 g/mol
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin anvendes i den asymmetriske syntese afα -cyanocarboxylater. Anvendes også til syntese af chirale imadazolin-2-ylidenligander, der anvendes i organometallisk katalyse. Chiral/Asymmetrisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin anvendes i den asymmetriske syntese afα -cyanocarboxylater. Anvendes også til syntese af chirale imadazolin-2-ylidenligander, der anvendes i organometallisk katalyse. Chiral/Asymmetrisk syntese.
Opløselighed Opløselig i chloroform
, ethanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10420-89-0
Molekylær formel C12H14N
Molekylvægt (g/mol) 172.25
MDL nummer MFCD00064179
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
IUPAC navn (1S)-1-naphthalen-1-ylethanamin
SMIL C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Tæthed 1.06
Kogepunkt 152 °C til 153 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.623
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2208024
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethanol.
Formel vægt 171.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine