Få mere at vide
(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanat, 95%
Artikelnummer. 11329096
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329096 250 mg 250mg
11319096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20242.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 73671-79-1 | C13H11NO | 197,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73671-79-1
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00064181
InChI nøgle GONOHGQPZFXJOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl naphthalene, s-nei, s-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid s-+-1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8101, s-+-1-naphthyl ethyl isocyanate, s--1-1-naphthyl ethyl isocyanate, s-+-1-1-naphthyl ethylisocyanate
PubChem CID 7023510
IUPAC navn 1-[(1S)-1-isocyanatoethyl]naphthalen
SMIL CC(N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Tæthed 1.118
Kogepunkt 106 °C til 108 °C (0,16 mmHg)
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.6045
Mængde 250 mg
FN nummer UN2206
Beilstein 4675069
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Optisk rotation +47° (c=3,5 i toluen)
Formel vægt 197.24
Procent renhed 95%