missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate, 95%

Artikelnummer. 11319096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319096 1 g 1g
11329096 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20242.03
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 73671-79-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73671-79-1
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00064181
InChI nøgle GONOHGQPZFXJOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl naphthalene, s-nei, s-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid s-+-1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8101, s-+-1-naphthyl ethyl isocyanate, s--1-1-naphthyl ethyl isocyanate, s-+-1-1-naphthyl ethylisocyanate
PubChem CID 7023510
IUPAC navn 1-[(1S)-1-isocyanatoethyl]naphthalen
SMIL CC(N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Tæthed 1.118
Kogepunkt 106°C to 108°C (0.16 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.6045
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 4675069
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Optisk rotation +47° (c=3.5 in Toluene)
Formel vægt 197.24
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.