Få mere at vide
(S)-1,1-Diphenylprolinol, TRC
Artikelnummer. 30383262
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30383262 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30383262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD462710250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1,1-Diphenylprolinol
CAS 112068-01-6
Molekylær formel C17H19NO
Mængde 250 mg
Synonym alpha,alpha-Diphenyl-L-prolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidin-2-ylmethanol, (S)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-2-(Hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine, (S)-Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol, (2S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-(-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
InChI formel InChI=1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMIL OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Molekylvægt (g/mol) 253.34
Formel vægt 253.1467