Få mere at vide
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, 98+%
Artikelnummer. 15410837
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410837 5 g 5g
11328995 250 mg 250mg
11318995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14137.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35193-64-7 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
Anvendes som en chiral Bronsted-syrekatalysator i den enantoselektive Mannich-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som en chiral Bronsted-syrekatalysator i den enantoselektive Mannich
-reaktion.
Opløselighed Opløselig i DMSO
og methanol (varm).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35193-64-7
Molekylær formel C20H13O4P
Molekylvægt (g/mol) 348.294
MDL nummer MFCD00010045
InChI nøgle JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 4787775
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and methanol (hot).
Optisk rotation +605° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 348.3
Procent renhed ≥98%