Få mere at vide
(S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamin), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443307
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443307 250 mg 250mg
11465490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25784.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18531-95-8 | C20H16N2 | 284.362 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18531-95-8
Molekylær formel C20H16N2
Molekylvægt (g/mol) 284.362
MDL nummer MFCD00145204
InChI nøgle DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC navn 1-(2-aminonaphthalen-1-yl)naphthalen-2-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Smeltepunkt 236°C to 242°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2419071
Optisk rotation −150° (c=1 in Pyridine)
Formel vægt 284.36
Procent renhed 97%