Få mere at vide
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-nafthol, 99%
Artikelnummer. 10591471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10591471 1 g 1g
10441173 5 g 5g
10444335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10591471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224310010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18531-99-2 | C20H14O2 | 286,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18531-99-2
InChI nøgle PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC navn 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1, 1'-Bi-2-naphthol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 205 °C til 211 °C
Farve Hvid til Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H14O2
Lineær formel HOC10H6C10H6OH
Mængde 1 g
Fieser 16,132
Merck Index 15, 1230
Specifik rotation -35.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Molekylvægt (g/mol) 286.32
Formel vægt 286.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller