Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ryanodine
Beskrivelse
Potent inhibitor of Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum (IC50 values are 10 and 2.8 nM in skeletal and cardiac muscle respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ryanodine |
| CAS | 15662-33-6 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C25H35NO9 |
| Formel vægt | 493.55 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.553 |