Få mere at vide
Emma Safety Footwear Ryan S3 sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- Vandtæt
- Den all-round sikkerhedsstøvle: yderst sikker& behagelig, 100% metalfri& vandtæt.
- Ryan har alt, hvad du kan forvente af en sikkerhedsstøvle; robust og holdbar med komfort hele dagen og beskyttelse til dine fødder under alle forhold.
- Denne støvle har en fuld vandtæt membran, så du ikke skal bekymre dig om våde fødder. Du kan fuldt ud koncentrere dig om at få arbejdet gjort.
- De reflekterende dele på støvlen sikrer, at du er tydeligt synlig i mørket og den Gripforce ydersål giver dig maksimalt greb.
- Det ekstremt cool carbon-look på siden af overdelen giver støvlen et sporty look.
- Den fås i 2 bredder (D& XD).
- Industrier
- Kemisk industri
- Metalindustrien
- Konstruktion& teknologi
- Fremstilling
- Natur& miljø
- Sikkerhedssko
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel/DryShield membran |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 36 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 20345:2011 |
| Passe | Standard bredde |
| Vandtæt | Ja |
| EN ISO 20345 | S3 |