Få mere at vide
Emma Safety Footwear Ryan S3 sko
Artikelnummer. 17592526
Skift visning
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17592526 43
17552526 39
17562526 40
17572526 41
17582526 42
17502536 44
17512536 45
17522536 46
17532536 47
17542536 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17592526 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM73556843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 DKK
    780.47 DKK / 1 par
    Spare 439.53 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ryan har alt, hvad du kan forvente af en sikkerhedsstøvle; robust og holdbar med komfort hele dagen og beskyttelse til dine fødder under alle forhold.
  • Vandtæt
  • Den all-round sikkerhedsstøvle: yderst sikker& behagelig, 100% metalfri& vandtæt.
  • Ryan har alt, hvad du kan forvente af en sikkerhedsstøvle; robust og holdbar med komfort hele dagen og beskyttelse til dine fødder under alle forhold.
  • Denne støvle har en fuld vandtæt membran, så du ikke skal bekymre dig om våde fødder. Du kan fuldt ud koncentrere dig om at få arbejdet gjort.
  • De reflekterende dele på støvlen sikrer, at du er tydeligt synlig i mørket og den Gripforce ydersål giver dig maksimalt greb.
  • Det ekstremt cool carbon-look på siden af overdelen giver støvlen et sporty look.
  • Den fås i 2 bredder (D& XD).
  • Industrier
    • Kemisk industri
    • Metalindustrien
    • Konstruktion& teknologi
    • Fremstilling
    • Natur& miljø
  • Sikkerhedssko
    • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
Tekniske data
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Liner materiale Hydro-Tec Antibakteriel/DryShield-membran
Materiale Læder
Størrelse 43
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 20345:2011
Passe Ekstra bred bredde
Vandtæt Ja
EN ISO 20345 S3