Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RX 821002 hydrochloride
Beskrivelse
Potent, selective α2-adrenoceptor antagonist with very low affinity for imidazoline sites. Displays selectivity for the α2D over the α2A subtypes (pKd values are 9.7 and 8.2 respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RX 821002 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 270.72 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.713 |