Få mere at vide
RWJ 50271, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16457067 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16457067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110086
MedChemExpress RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RWJ 50271
Fysisk form Solid
CAS 162112-37-0
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17F3N4O2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (609.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(C(NCCCO)=O)C=NN1C2=NC(C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=CS2
Molekylvægt (g/mol) 410.41
Formel vægt 410.41
Procent renhed 99.0%