Beskrivelse
- Velegnet til intensiv blanding til brug i laboratorier og pilotanlæg
- Omrøreren er udstyret med en beskyttelse mod overophedning af motoren ved hjælp af selvlåsende temperaturbegrænser
- For at fastgøre skåle er der desuden en omrøringsakselbeskyttelse og spændebeslag tilgængelig som ekstraudstyr
- Digital hastighedsvisning
- Trinløs justerbar hastighed (57 til 1300 rpm) i to hastighedsområder
- Overbelastningsbeskyttelse
- Visning af fejlkode
- Robust, ergonomisk design
- Støjsvag drift
- Med konstant strømforsyning
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 57 til 1300 rpm |
| Volumen | 200 L |
| Vise | LED |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 513 w |
| Højde (metrisk) | 465 mm |
| Bredde (metrisk) | 145 mm |
| Elektriske krav | 230V, 50Hz, 513w |
| Frekvens | 50 Hz |
| Materiale | Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer |
| Vis mere |