Beskrivelse
- Udstyret med en beskyttelse mod overophedning af motoren ved hjælp af selvlåsende temperaturbegrænser
- Til fastgørelse af skåle fås en røreakselbeskyttelse og spændebeslag som ekstraudstyr
- Digital hastighedsvisning
- Trinløst justerbar hastighed fra 60 til 1400 rpm i to hastighedsområder
- Gennemskubbede omrøreraksler
- Overbelastningsbeskyttelse
- Visning af fejlkode
- Robust, ergonomisk design
- Støjsvag drift
- Med konstant strømforsyning
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 60 til 1400 rpm |
| Volumen | 80 L |
| Vise | LED |
| Spænding | 240 V |
| Watt | 220 w |
| Højde (metrisk) | 346 mm |
| Bredde (metrisk) | 123 mm |
| Elektriske krav | 240V, 50/60Hz, 220w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer |
| Vis mere |