Beskrivelse
Omrøringsmængder op til 20 liter (H 2O)
- Digitalt display
- Robust, slankt, ergonomisk design
- Tekniske forbedringer af de pålidelige RW 20-seriedesigns
- Med konstant strømforsyning
- To hastighedsområder til universel brug fra 60 - 2.000 o/min
- Gennemskydende omrøreraksler (kun når de er stationære)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 72 til 600 o/min (hastighedsområde I), 288 til 2400 o/min (hastighedsområde II) |
| Volumen | 20 L |
| Vise | Digital |
| Spænding | 220/240 - 100/115 V |
| Watt | 87 w |
| Dybde (metrisk) interiør | 212 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 10.5 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 212 x 88 x 294 mm |
| Højde (metrisk) | 294 mm |
| Toppladediameter (metrisk) | 13 mm |
| Vis mere |