Beskrivelse
- Denne værdifulde, nøglefærdige pakke sikrer hurtig opsætning, hvor alt er inkluderet til øjeblikkelig brug
- Bestselleren i laboratoriet:
- Med digitalt display
- Robust, slankt, ergonomisk design
- Tekniske forbedringer af de pålidelige RW 20-seriedesigns
- Med konstant strømforsyning
- To hastighedsområder til universel brug fra 60 - 2.000 o/min
- Gennemskydende omrøreraksler (kun når de er stationære)
- Til omrøring på op til 20 L(H2O)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 60 til 2000 omdr./min |
| Volumen | 20 L |
| Vise | LED |
| Spænding | 220/240 V |
| Stiktype | EU |
| Type | Overhead omrører |