Få mere at vide
Edwards Vacuum™ RV8 vakuumpumpe
Beskrivelse
- Dobbelt frekvens - kan fungere ved 110-120 V eller 230 V, 50/60 Hz
- Meget stille - lydtryk ved 1 m er 48 dB(A)
- Dobbelttilstand - justering for at give høj gasgennemstrømning eller højt vakuum
- Robust design - forbedret vanddamphåndtering, 290 gal./time ved damptryk op til 80 mbar
- Integreret indløbsventil - hurtigvirkende afspærringsventil forhindrer oliesugning i tilfælde af strømsvigt
- Udblæsningsmundstykke og strømledning bestilles separat
- Til følgende applikationer: analytiske instrumenter; kryogenik; ovne; tynd lagaflejring; højenergifysik; vakuumovne; fordampning; roterende fordampere; frysetørring; centrifugalkræfter; vakuumformning; destillations-/ekstraktionsapparater; filtrering; stinkskabe/handskebokse; imprægnering; understøtning af højvakuumsystemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | RV8 |
| Pumpetype | Vakuumpumpe |
| Maksimalt tryk | 60 Hz: 1,5 x 10-3 Torr, 50 Hz: 2,0 x 10-3 mbar |
| Spænding | 115/230 C |