Få mere at vide
Edwards Vacuum™ RV12 vingepumpe
Beskrivelse
- Godkendt til UL- og CSA-standarder af et eksternt testhus
- Har den unikke funktionsvælgerkontakt, hvilket betyder, at én model er velegnet til applikationer inden for både højvakuum eller høj gennemstrømning
- Høj pålidelighed - gavmild smøring af bevægelige dele
- Sikker proces og systemer - hurtigvirkende indløbsventil, som giver den bedste anti-suge-rygbeskyttelse i sin klasse
- Ingen uplanlagt nedetid - designet til nem vedligeholdelse
- Bedre arbejdsmiljø - stille drift og minimale påtrængende frekvenser
- Gasballast i to positioner gør det muligt at håndtere enten 60 g/time eller 290 g/time vanddamp, som er førende for klassen
- Universalmotor til at dække det bredest mulige spændings- og frekvensområde ved en enkelt variant
- Jævnt styret indløbsventilåbning ved olietryk for at eliminere trykstød
- Hurtig lukning af indløbsventil inden for 0,4 sekunder efter standsning af pumpen
- Leveres med 1 l Ultragrade™ Performance 19-olie, indløbsfilter og O-ring
Tekniske data
Tekniske data
| Motorhastighed | 1800 rpm |
| Model- | RV12 |
| Støjniveau | 48 dB |
| Vægt (metrisk) | 29 kg |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 12 °C |
| Oliekapacitet | 1 l |
| Applikationer | Massespektrometri, elektronmikroskopi, prøveforberedelse, forskning og udvikling, højenergifysik, industri, kemi og mere |
| Maksimalt tryk | 2,0 x 10-3 |