Få mere at vide
IKA RV 8 V starterløsning
Artikelnummer. 31007825 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31007825 STORBRITANNIEN
31007822 EU
31007820 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007825 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010013949
Prisligt roterende fordampersystem med digitalt bad, vakuumpumpe og køler – præcist, effektivt og ideelt til laboratoriedestillationer
  • RV 8 Starter Solution er den omkostningseffektive komplette pakke til dit roterende fordamper-setup
  • Ud over RV 8 V roterende fordamper inkluderer pakken HB digitalt varmebad med en kapacitet på 4 l og et varmetemperaturområde fra RT op til 180 °C
  • Et meget effektivt vertikalt glaskondensatorsæt med 1 L modtager og fordamperkolbe, samt VACSTAR lite vakuumpumpe med VC 10 lite vakuumcontroller og RC 2 lite recirkulerende køler
  • RV 8 er den manuelle basismodel i familien af IKA roterende fordampere. Den finder mange anvendelser inden for kemisk, farmaceutisk og bioteknologisk industri, forskning og udvikling, produktion og kvalitetssikring, laboratorier og anlægskonstruktion
  • Den medfølgende VACSTAR lite vakuumpumpe er ekstremt pladsbesparende og opnår et minimumsvakuum på 9 mbar. Den styres af den medfølgende VC 10 lite vakuumcontroller
  • Den kompakte RC 2-lite recirkulerende køler med stærk kølekapacitet på 400 watt og en kraftig tryk- og sugepumpe (0,35 bar) er designet til simple køleopgaver ned til -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100/240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L
Hastighed 5 til 300 omdr./min.
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 180 °C
Materiale (coating) Ubelagt
IP-vurdering IP20
Type Rotationsfordampersystem
Stiktype STORBRITANNIEN