Få mere at vide
IKA™ RV 8 VC Rotationsfordamper
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7159130 Shop alle IKA produkter
Inkluderer:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15867631
Brand: IKA™ 0010003485
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En grundlæggende, manuel rotationsfordamper til brug i kemiske, farmaceutiske og bioteknologiske industrier.
  • Til brug inden for en række forskellige områder:
    • Kemi
    • Farmaceutisk
    • Bioteknologi
    • Forskning og udvikling
    • Fremstilling
    • Kvalitetssikring
  • Takket være specialdesignede glasstyr gør den lodrette belagte kondensator ekstremt effektiv udnyttelse af de 1500 cm.² kølende overflade.
  • Digitale displays for hastighed og varmebadstemperatur muliggør optimal kontrol af alle destillationsprocesser.
  • Integreret sikkerhedsløftefunktion i tilfælde af strømsvigt
  • Vand/olie varmebad med bærehåndtag
  • Låseknap til fastsættelse af varmebadstemperatur
  • Tydeligt læseligt, glasbeklædt, sort-hvidt displaypanel
  • Låsemekanisme: rød indikator viser ulåst position af damprøret
  • Manuel løft for præcis placering af glasvarer
  • Justerbar nedsænkningsvinkel
  • Enhånds manuel løftehåndtering, velegnet til venstre- og højrehåndede operatører
  • Lav enhedsspænding (24V) sikrer brugersikkerhed
  • Kolbespændemekanisme med integreret push-off funktion for nem udskiftning af fordampningskolber
  • Lavt pladsbehov
  • Kompatibel med hele udvalget af IKA RV 10 glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 15.5 kg
Spænding 100/240 V, DC-spænding: 24 V
Kapacitet (metrisk) 3 L
Hastighed 5 til 300 min.-1
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 180 °C
Kølende overflade 1500 cm 2
Inkluderer EU-stik
Motortype DC
Dimensioner (L x B x H) 510 x 490 x 345 mm
Frekvens 50/60 Hz