Beskrivelse
- Til brug inden for en række forskellige områder:
- Kemi
- Farmaceutisk
- Bioteknologi
- Forskning og udvikling
- Fremstilling
- Kvalitetssikring
- Takket være specialdesignede glasstyr gør den lodrette belagte kondensator ekstremt effektiv udnyttelse af de 1500 cm.² kølende overflade.
- Digitale displays for hastighed og varmebadstemperatur muliggør optimal kontrol af alle destillationsprocesser.
- Integreret sikkerhedsløftefunktion i tilfælde af strømsvigt
- Vand/olie varmebad med bærehåndtag
- Låseknap til fastsættelse af varmebadstemperatur
- Tydeligt læseligt, glasbeklædt, sort-hvidt displaypanel
- Låsemekanisme: rød indikator viser ulåst position af damprøret
- Manuel løft for præcis placering af glasvarer
- Justerbar nedsænkningsvinkel
- Enhånds manuel løftehåndtering, velegnet til venstre- og højrehåndede operatører
- Lav enhedsspænding (24V) sikrer brugersikkerhed
- Kolbespændemekanisme med integreret push-off funktion for nem udskiftning af fordampningskolber
- Lavt pladsbehov
- Kompatibel med hele udvalget af IKA RV 10 glas
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 15.5 kg |
| Spænding | 100/240 V, DC-spænding: 24 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Hastighed | 5 til 300 min.-1 |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 180 °C |
| Kølende overflade | 1500 cm 2 |
| Inkluderer | EU-stik |
| Motortype | DC |
| Dimensioner (L x B x H) | 510 x 490 x 345 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |