Få mere at vide
IKA™ RV 8 Rotationsfordamper med tøriskondensator
Artikelnummer. 17267489 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kondensator type:
Tøris, lodret
Tøris, lodret, belagt
Elektriske krav:
EU-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Elektriske krav
17267489 Tøris, lodret EU-stik
17257489 Tøris, lodret, belagt EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17267489 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010006361
Forventet forsendelse: 09-12-2026
RV 8 rotationsfordamper med tøriskondensator tilbyder et nyt destillationssystem med manuel løft og ny klemmemekanisme. Digitale displays for rotationshastighed og varmebadstemperatur giver mulighed for optimal kontrol af alle destillationsprocesser.
  • Manuel løft med integreret sikkerhedsløft-ud-funktion
  • Vand-/olieopvarmet bad med ergonomiske bærehåndtag
  • Nøgleknap med låsefunktion til varmebadets temperatur
  • Justerbar nedsænkningsvinkel
  • Digitale visninger af varmebadets omdrejningshastighed og temperatur
  • Ambidextrous design til enhåndsbetjening
  • Omdrejningshastighed fra 5 til 300 rpm
  • Yderligere brugersikkerhed gennem reducerede (24 V) strømkrav i enheden
  • Kompatibel med hele udvalget af IKA RV 10 glas
  • Ny spændemekanisme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 15,5 Kg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 5 til 300 rpm
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 180 °C
Kølende overflade 620 cm 2
Inkluderer Drivenhed, HB 10 digitalt varmebad og RV 10.4 tøriskøler
Motortype DC
Elektriske krav EU-stik
Kondensator type Tøris, lodret
Dimensioner (L x B x H) 345 x 510 x 490 mm
Temperatur nøjagtighed ±1° C
Certificeringer CE
garanti 2 +1 år
Frekvens 50/60 Hz
Model- RV 8