Få mere at vide
IKA™ RV 8 Rotationsfordamper med tøriskondensator
Shop alle IKA produkter
Kondensator type:
Tøris, lodret
Tøris, lodret, belagt
Elektriske krav:
EU-stik
Beskrivelse
- Manuel løft med integreret sikkerhedsløft-ud-funktion
- Vand-/olieopvarmet bad med ergonomiske bærehåndtag
- Nøgleknap med låsefunktion til varmebadets temperatur
- Justerbar nedsænkningsvinkel
- Digitale visninger af varmebadets omdrejningshastighed og temperatur
- Ambidextrous design til enhåndsbetjening
- Omdrejningshastighed fra 5 til 300 rpm
- Yderligere brugersikkerhed gennem reducerede (24 V) strømkrav i enheden
- Kompatibel med hele udvalget af IKA RV 10 glas
- Ny spændemekanisme
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 20 Kg |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hastighed | 5 til 280 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 180 °C |
| Kølende overflade | 620 cm 2 |
| Inkluderer | Drivenhed, HB 10 digitalt varmebad og RV 10.4 tøriskøler |
| Motortype | DC |
| Elektriske krav | EU-stik |
| Kondensator type | Tøris, lodret, belagt |
| Vis mere |