Få mere at vide
IKA RV 3 V Starterløsning
Artikelnummer. 31007826 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31007826 EU
31007821 STORBRITANNIEN
31007819 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007826 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010013945
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Omkostningseffektivt RV 3 V-C sæt med HB eco bath, vertikal kondensator, VACSTAR lite pumpe, VC 10 lite controller og RC 2 lite R290 køler
  • RV 3 Starter Solution er den omkostningseffektive komplette pakke til dit roterende fordamper-setup
  • Ud over den roterende fordamper RV 3 V inkluderer pakken HB eco-varmebad med en kapacitet på 4 l og et varmetemperaturområde på RT op til 99 °C
  • En meget effektiv vertikal glaskondensator med 1 L modtager og fordamperkolbe samt
  • VACSTAR lite vakuumpumpe med VC 10 lite vakuumcontroller og RC 2 lite recirkulerende køler. Alle komponenter og forbindelser, der kræves for drift, er inkluderet
  • RV 3 roterende fordamper er den ideelle begyndermodel i porteføljen IKA af roterende fordampere
  • Den medfølgende VACSTAR lite vakuumpumpe er ekstremt pladsbesparende og opnår et minimum vakuum på 9 mbar
  • Den kompakte RC 2-lite recirkulerende køler med stærk kølekapacitet på 400 watt og en kraftig tryk- og sugepumpe (0,35 bar) er designet til simple køleopgaver ned til -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100/240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L
Hastighed 20 til 300 omdr./min
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 99 °C
Materiale (coating) Ubelagt
IP-vurdering IP20
Type Rotationsfordampersystem
Stiktype EU