Få mere at vide
IKA™ RV 3 VC Rotationsfordamper
Artikelnummer. 16295330 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
20 til 300 rpm
Artikelnummer. Hastighed
16295330 20 til 300 rpm
1 options
Artikelnummer. 16295330 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010003328
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
RV 3 rotationsfordamper med specialdesignede glasføringer og en gennemsigtig lodret belagt kondensator, hvilket gør den til den ideelle indgangsmodel.
  • Nyt 4 L varmebad til op til 99 °C
  • Vandvarmebad med digital temperaturvisning og bærehåndtag
  • Mekanisk løfte-endepunkt sikkerhedsstop
  • Låsemekanisme: rød indikator viser ulåst position af damprøret
  • Manuel løft for præcis placering af glasvarer
  • Justerbar nedsænkningsvinkel
  • Enhånds manuel løftehåndtering, velegnet til venstre- og højrehåndede operatører
  • Trinløs hastighedsindstilling med drejeknap og hastighedsvisning
  • Hastighedsområde: 20 til 300 rpm
  • Lav enhedsspænding (24 V) sikrer brugersikkerhed
  • Kolbespændemekanisme med integreret push-off funktion for nem udskiftning af fordampningskolber
  • Højeffektiv kondensator med 1500 cm² køleflade - lavt pladsbehov
  • Kompatibel med hele udvalget af IKA RV 10 glas
  • Indeholder: 1 x RV 3 drev, 1 x HB øko varmebad, 4 x takket skive M5 , 4 x Cylindrisk M5x40, 1 x Ringnøgle, 1 x Skifteadapter, 2 x Rørklemme D = 9 mm, 1 x HEXAGON DIN911 SW5, 1 x Skruet stik D, 2 x Skruet hætte, 1 x Strømkabel, 1 x Betjeningsvejledning lodret, 1 x 1 stk. 1 stk. 1 x RV 10.8001 tætning, 1 x damprør, 1 x 1l modtagekolbe, 1 x klemme NS 29, rustfrit stål, 1 x stophane, 1 x lodret kondensator, 1 x vakuumtilslutning, 1 x klemme NS 29, plast, 1 x fordamper, 1 x 000 mL stempel, R 05.10, 4 x Skruesamlingshætte, 4 x Slangetilslutning, 1 x Skive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 22.31 kg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L bad
Hastighed 20 til 300 rpm
Til brug med (applikation) Destillering
Kølende overflade 1500 cm 2
Maks. Temperatur (metrisk) 99 °C Vandbad
Motortype DC
Watt 1400 w
Kondensator type Lodret belagt
Dimensioner (L x B x H) 33 x 44 x 53 cm
IP-vurdering IP20
Controller type Uden controller
Temperatur nøjagtighed Vandbatch: gennemsnitsværdi (3 L vand / 90 C):°± 2 K
Vinkel 0 til 60°
garanti 2 til 3 år
Type RV3 V-C
Frekvens 50/60 Hz
Model- Basic med manuel løft
Stopur Nej