Få mere at vide
IKA™ RV 3 Rotationsfordamper med tøriskondensator
Artikelnummer. 17287489 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kondensator type:
Tøris, lodret
Tøris, lodret, belagt
Elektriske krav:
EU-stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Elektriske krav
17287489 Tøris, lodret EU-stik
17277489 Tøris, lodret, belagt EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17287489 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010006363
Forventet forsendelse: 09-12-2026
RV 3 Rotationsfordamper med tøriskondensator er den manuelle grundmodel i familien af IKA™ Rotationsfordampere. Digitale displays for hastighed og varmebadstemperatur sikrer optimal kontrol af alle destillationsprocesser.
  • Nyt 4 L varmebad med bærehåndtag
  • Integreret sikkerhedsløftefunktion i tilfælde af strømsvigt
  • Låseknap til fastsættelse af varmebadstemperatur
  • Låsemekanisme med indikator viser ulåst position af damprøret
  • Kolbespændemekanisme med integreret push-off funktion for nem udskiftning af fordampningskolber
  • Manuel løft for præcis placering af glasvarer
  • Justerbar nedsænkningsvinkel
  • Ambidextrous design til manuel løftehåndtering med én hånd
  • Hastighed fra 20 til 300 rpm
  • Lav enhedsspænding (24 V) sikrer brugersikkerhed
  • Kompatibel med hele udvalget af IKA RV 10 glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 28.3 kg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 20 til 300 rpm
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 99 °C
Kølende overflade 1500 cm 2
Inkluderer Drivenhed, HB eco varmebad og RV 10.4 Tøriskondensator
Motortype DC
Elektriske krav EU-stik
Kondensator type Tøris, lodret
Dimensioner (L x B x H) 330 x 440 x 530 mm
Certificeringer CE
garanti 2 +1 år
Frekvens 50/60 Hz
Model- RV 3