Få mere at vide
IKA™ RV 3 FLEX Rotationsfordamper
Artikelnummer. 16268321 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
20 til 300 rpm
Artikelnummer. Hastighed
16268321 20 til 300 rpm
1 options
Artikelnummer. 16268321 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010003331
Forventet forsendelse: 03-02-2027
RV 3 Rotationsfordamper er den ideelle indgangsmodel af IKA™ Rotationsfordamper portefølje.
  • 4 L varmebad til op til 100 °C
  • Vandvarmebad med digital temperaturvisning og bærehåndtag
  • Mekanisk løfte-endepunkt sikkerhedsstop
  • Låsemekanisme: rød indikator viser ulåst position af damprøret
  • Manuel løft for præcis placering af glasvarer
  • Justerbar nedsænkningsvinkel
  • Enhånds manuel løftehåndtering, velegnet til venstre- og højrehåndede operatører
  • Trinløs hastighedsindstilling med drejeknap og hastighedsvisning
  • Hastighedsområde: 5 til 300 min
  • Lav enhedsspænding (24 V) sikrer brugersikkerhed
  • Kolbespændemekanisme med integreret push-off funktion for nem udskiftning af fordampningskolber
  • Højeffektiv kondensator med 1500 cm 2 køleflade
  • Lavt pladsbehov
  • Kompatibel med hele udvalget af IKA RV 10 glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 32.36 kg
Spænding 100 til 240 V
Hastighed 20 til 300 rpm
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 99 °C
Watt 1400 w
Dimensioner (L x B x H) 440 x 530 x 330 mm
Temperatur nøjagtighed ±1K
Frekvens 50/60 Hz
Stopur Ja