Få mere at vide
IKA RV 10 digital V Starter-løsning
Artikelnummer. 31007828 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31007828 STORBRITANNIEN
31007824 EU
31007827 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007828 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010013950
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Avanceret roterende fordamper med digital kontrol, vakuumpumpe, køler og sikkerhedsfunktioner, der er perfekte til højtydende laboratoriebrug
  • RV 10 digital Starter Solution-pakken er den omkostningseffektive komplette løsning til din roterende fordamperopsætning
  • Ud over RV 10 digital V rotationsfordamper inkluderer pakken HB digitalt varmebad med en kapacitet på 4 l og et varmetemperaturområde fra RT op til 180 °C
  • Et meget effektivt vertikalt glaskondensatorsæt med 1 L modtager og fordamperkolbe samt VACSTAR light vakuumpumpe med VC 10 lite vakuumcontroller og RC 2 lite recirkulerende køler
  • RV 10 digital er en robust og pålidelig laboratorieledsager. Dets optimerede badevolumen muliggør hurtige opvarmningstider
  • Kondensatorenheden har specialdesignede glasrør, der udnytter den 1500 cm² store overflade yderst effektivt
  • RS 232-grænsefladen muliggør fjernbetjening via softwaren labworldsoft™. Varmebadet styres fra hovedenheden via IR-grænsefladen
  • Den medfølgende VACSTAR lite vakuumpumpe er ekstremt pladsbesparende og opnår et minimumsvakuum på 9 mbar. Den styres af den medfølgende VC 10 lite vakuumcontroller
  • Ud over at styre den recirkulerende køler muliggør controlleren også manuel indstilling af vakuumet samt programstyret drift
  • Den kompakte RC 2-lite recirkulerende køler med en stærk kølekapacitet på 400 watt og en kraftig tryk- og sugepumpe (0,35 bar) er designet til simple køleopgaver ned til -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100/240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L
Hastighed 5 til 280 omdrejninger i minuttet
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 180 °C
Materiale (coating) Ubelagt
IP-vurdering IP20
Type Rotationsfordampersystem
Stiktype STORBRITANNIEN